Merck
330259P
Avanti
Chenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β;-cholanic acid-3α;,7α;-diol (2,2,4,4-d4)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H36D4O4
分子量:
396.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x5 mg (330259P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI Key
RUDATBOHQWOJDD-PSTGXAJBSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330259P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
330259P-VAR:
330259P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)