Merck
330258P
Avanti
Lithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β;-cholanic acid-3α;-ol (2,2,4,4-d4)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H36D4O3
分子量:
380.60
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (330258P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330258P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
330258P-VAR:
330258P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)