Merck
700197P
Avanti
Deoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α,12α-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O4
CAS番号:
分子量:
392.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700197P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700197P-10MG:
700197P-BULK:
700197P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)