Merck
264101
Millipore
デオキシコール酸ナトリウム
An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins.
別名:
3α,12α-ジヒドロキシ-5β-コラン酸 ナトリウム塩, 7-デオキシコール酸 ナトリウム塩, デスオキシコール酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H39NaO4
CAS番号:
分子量:
414.55
Beilstein:
3581950
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.21
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 2899
アッセイ
≥96% (TLC)
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 1200-5000
micellar wt 1700-4200
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
凝集数
3-12
4 - 10
white to off-white
pKa 
6.2
CMC
2-6 mM (20-25°C)
4 - 8 mM
溶解性
H2O: 2%, clear, colorless
微量陽イオン
heavy metals: ≤20.0 ppm
HLB
16
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI Key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins (aggregation number: 4-10; CMC: 4-8 mM; micellar weight: 1700-4200; pKa 6.2). Reported to induce tyrosine phosphorylation of β-catenin and its subsequent translocation to the nucleus, promoting activation of β-catenin signaling (effective concentration 5-50 µM).
警告
Toxicity: Harmful (C)
その他情報
Pai, R., et al. 2004. Mol. Biol. Cell15 2156.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
264101-100GM:
264101-25GM:
264101-0KG:
264101-25KG:
264101-5KG:
264101-GM:
264101-1KG:
試験成績書(COA)