Merck
K0551000
Ketamine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16ClNO
CAS番号:
分子量:
237.73
Beilstein:
1880741
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ketamine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1c(cccc1)C(=NC)C2(CCCC2)O
InChI
1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3
InChI Key
FJGPXUPMNZOTLX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ketamine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)