安全性情報
BP736
ケタミン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-(2-クロロフェニル)-2-(メチルアミノ)シクロヘキサノン, 2-(2-クロロフェニル)-2-(メチルアミノ)シクロヘキサノン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16ClNO · HCl
CAS番号:
分子量:
274.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ketamine
フォーム
solid
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
drug control
psicótropo (Spain)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].Clc1c(cccc1)C2(CCCCC2=O)[N+H2]C
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H
InChI Key
VCMGMSHEPQENPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ketamine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ketamine Injection
  • Ketamine Oral Solution
  • Ketamine Nasal Spray
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Central nervous system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP736:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)