Merck
Z759066
KDS Legato 110, single syringe infusion/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
別名:
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
CSA approved
accuracy± 0.5%
2 channels
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 788110
パラメーター
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
サイズ
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
容量
0.0005-60 mL
重量
2.66 kg (5.9 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Single syringe infuse/ withdraw with program option for 2 programs. 50 steps each. Accomodates syringes 0.5 μL to 60 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
特徴および利点
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 60 mL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
  • Programmable
法的情報
Legato is a trademark of KD Scientific
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)