物質
stainless steel bath
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9012506
温度測定範囲
20-150 °C
バス容量
4.5 L (6 L)
外部W × L × H
24 cm × 44 cm × 47 cm
開口部W × L × H
13 cm × 15 cm × 20 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CORIO CD heating circulators feature professional technology for high standards. These units facilitate internal temperature control in the bath tank or control of externally connected applications.
Your advantages
Your advantages
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel with bath lid and drain tap
- Integrated cooling coil for counter-cooling
法的情報
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)