戻る
Julabo
®
CORIO
™
CD heating circulator
Products
製品区分
baths (4)
メーカー
容量(L)
長さ(cm)
容量
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
Z743028
Julabo
®
CORIO
™
CD heating circulator,
CD-BC4, bath capacity 3 L (4.5 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
表示
価格を表示
Z743031
Julabo
®
CORIO
™
CD heating circulator,
CD-BC6, bath capacity 4.5 L (6 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
表示
価格を表示
Z743037
Julabo
®
CORIO
™
CD heating circulator,
CD-BC26, bath capacity 19 L (26 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
表示
価格を表示
Z743034
Julabo
®
CORIO
™
CD heating circulator,
CD-BC12, bath capacity 8.5 L (12 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)