物質
borosilicate glass
single-neck
spherical
無菌性
non-sterile
包装
case of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6540-108
キャパシティ
5 L
バルブサイズ
0-20 mm , zero dead space
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硬質壁の球状の反応フラスコで、Schott溝付きフランジ開口部があります。フラスコの死腔はゼロ(ZDS)で、底にバルブがあります。このバルブの特長として、完全に開いた状態で材料が引っかかることがありません。バルブが閉じている場合、フラスコの底に液体が溜まります。CAPFE Oリングが1個付属しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)