Merck
Z684732
Ace spherical reaction flask with three vertical necks
capacity 1 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
spherical
three-neck (Vertical)
three-neck
ジョイント
Joints ST/NS24/40 (3)
詳細
0-10 mm zero dead space bottom valve
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6483-110
キャパシティ
1 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硬質壁の球状の反応フラスコで、垂直方向に3本のネックがあります。フラスコの死腔はゼロ(ZDS)で、底にバルブがあります。このバルブの特長として、完全に開いた状態で材料が引っかかることがありません。バルブが閉じている場合、フラスコの底に液体が溜まります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)