Merck
Z218669
Sigma-Aldrich
Ace reaction flask head w/ thermometer joint
fits flask, 2,000 ‑ 4,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
別名:
flask lab, lab flask, reaction flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
特徴
fits flask 2,000 ‑ 4,000 mL
メーカー/製品名
Ace Glass 651330
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For use with reaction flasks above. Heads have three in-line joints and a #7 Ace-Thred, internally threaded side opening for thermometer (6 to 7 mm o.d.). Thread forms a compression seal with bushing and permits vertical adjustment of thermometer.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z218669-1EA4061832348889