戻る
Ace reaction flask head w/ thermometer joint
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
メーカー
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
Z218669
Ace reaction flask head w/ thermometer joint,
fits flask, 2,000 ‑ 4,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
表示
価格を表示
Z218650
Ace reaction flask head w/ thermometer joint,
fits flask, 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40