Merck
Z508446
Sigma-Aldrich
Ace flat-bottom reaction flasks
w/o O-ring groove, capacity 1,000 mL
別名:
平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
flat bottom
glass
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Lid
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6511-24
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cylindrical heavy-wall reaction flask with a flat bottom rounded into side of wall, and extra-thick flat flange. No constriction at top facilitates introduction or removal of material and allows easy cleaning. Optional O-ring groove allows use of CAPFE O-rings rather than gaskets. Flask is supplied with one CAPFE O-ring. Order reaction flask heads and clamps separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)