Merck
DWK241707207
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (4,000 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 45/40
別名:
241707207
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass flask
round bottom
ジョイント
joint: ST/NS neck45/40
特徴
lid
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241707207
フラスコ容量
(4,000 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)