Key Documents
DWK217215408
DURAN® narrow mouth reaction flask with beaded rim
glass flask, flask capacity (10,000 mL), single neck, round bottom
別名:
217215408
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.17
物質
glass flask
round bottom
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 217215408
フラスコ容量
(10,000 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The geometry permits very uniform heating
特徴および利点
• Complies with DIN ISO 1773• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Fired-on, highly durable white ceramic
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)