物質
stainless steel
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15906
L × W
150 mm × 3.8 mm
詳細
Spatula transfers, lifts, and handles powders and granular materials.
特徴および利点
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Glazed finish with a Hayman-type end (flat and spoon)
- Autoclavable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)