Merck
Z513342
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded ends, L 8 in. (203 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
物質
nickel-stainless steel
包装
pkg of 12 ea
L
8 in. (203 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nickel stainless spatula with both ends rounded, each end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Lab spoons stainless steel, L 7 1/2 in.
Sigma-Aldrich
Z511455
Lab spoons
Lab Spatula Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
HS15909
Lab Spatula
PTFE-coated spatulas Tapered to 1/8in., L 7 1/4 in.
Z115282
PTFE-coated spatulas
Lab spoons nickel-stainless steel, L 9 in.
Sigma-Aldrich
Z282774
Lab spoons
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z513342-1PAK4061833471197