Merck
Z682209
Aldrich® 受けフラスコアダプター
joint: ST/NS 29/32, fits Büchi® models R-200/R-205
別名:
Ace receiving flask adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS29/32
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 40615
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レシービングフラスコのアダプターは、Buchi®エバポレーターR-200/205型用コンデンサーアセンブリ"C"、"CR"、 "A"および "V" にフィットします。アダプタークリップは付属していません。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)