Merck
Z682403
Aldrich®ガラス蒸気チューブ、コンデンサー "C"、"CR"、 "A"および"V"アセンブリ用
fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
別名:
40610
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 40610
関連するカテゴリー
詳細
ガラス製のスチームチューブアセンブリは、 Buchiコンデンサーアセンブリ"C"、"CR"、 "A"および "V"にフィットし、Buchi Rotavapor R-200/R-205およびR-114/R-144で使用されます。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z682403-1EA4061832352176