Merck
Z680796
Duran® stirred reactor systems
capacity 1000 mL
別名:
1200396
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 1200396
キャパシティ
1000 mL
フィッティング
GL 45 connector (with 2 GL 14 PBT caps, red)
for GL 45 bottles
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The stirred reactor is ideal for the widest possible range of mixing processes in laboratories, such as mixing liquids or dissolving solids. The whole assembly is autoclavable, so that it can be used in biological applications, for simple fermentation processes.
  • Drive using standard magnetic stirrers
  • Variable stirrer shaft, can be used for 500 mL and 1,000 mL Duran® GL 45 laboratory bottles
  • Can be used up to 500 rpm
  • Compatible with the Duran® connection systems; hoses with bores from 1.6 mm to 6.0 mm can be fitted
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z680796-1KT4061833584361