Merck
Z680850
Duran® stirred reactor caps and accessories
spare screw cap, 2-ports
別名:
1200390
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
フィッティング
for for GL 45 stirred reactor systems
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These components allow for extra media bottles to be connected or lets sterile pressure compensation be possible. The parts are autoclaveable and the drive is provided by a standard magnetic stirrer.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)