メーカー/製品名
DURAN® 1200391
フィッティング
for for GL 45 stirred reactor systems
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These components allow for extra media bottles to be connected or lets sterile pressure compensation be possible. The parts are autoclaveable and the drive is provided by a standard magnetic stirrer.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック