安全性情報
Z676195
Plum眼洗浄液、補充液
pkg of 500 mL
別名:
Saline eyewash solution, Sterile saline rinse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 500 mL
メーカー/製品名
Plum
詳細
1本のボトルには0.9%生理食塩液が入っています。これ自体でもご使用になれますし、眼洗浄ステーションの補充液としても使うことができます。これには人間工学に基づいた洗眼器(アイカップ)、ゴミ除けキャップ、簡単な説明書が付いています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z676195-BULK:
Z676195-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)