詳細
Works with most thermal transfer printers
- Temperature resistant from -196°C to 80°C; liquid/vapor phase nitrogen
- Print popular barcode formats for fast and easy sample identification
- Solvent-resistant adhesive provides excellent cold temperature performance
- Resists degradation from scuffing, chemicals, moisture and temperature fluctuations
法的情報
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)