Merck
Z743355
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
orange, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
別名:
cryogenic vial labels, freezer labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
包装
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
メーカー/製品名
Diversified Biotech DTCR-6000-O
パラメーター
temp. range at 70 to -196 °C
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
orange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Direct Thermal Cryo-Tags are formatted to easily work with the GoDEX DT200 Direct printer. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both!
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
法的情報
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1