Merck
Z645818
Chemical spill cushions
size small
別名:
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.35
サイズ
small
詳細
each cushion absorbs 1.8 Litres
メーカー/製品名
Clear-spill CCS
利用可能性
not available in ROW, USA and Canada
L × W
23 cm × 23 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cushions can be used with drip pans or in conjection with pads and socks for absorbing larger spills.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)