Merck
Z562947
Plas-Labs multi-station Nitrogen dry-box glove box
AC/DC input 120 V AC
別名:
単離チャンバー, 湿度チャンバー, 湿度調整チャンバー, 窒素乾燥ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
グレード
CE Compliant
詳細
US plug
メーカー/製品名
Plas-Labs 850-NBB
H × W × D
28 in. × 60 in. × 38 in., inside dimensions
42 in. × 76 in. × 47 in., outside dimensions
重量
300 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Plas-Labs製窒素マルチステーショングローブボックスは完全に囲い込まれたチャンバーで、好ましい雰囲気下で作業するには理想的です。アルゴン、窒素、プラズマのような不活性ガスは容易に保持できます。コンパクトで、持ち運びでき、軽量です。実験室から実験室への持ち運びが容易なデザインです。
  • 透明の一体型ユニットに、成形された土台が付いています。
  • 調節可能なSSクランプにより、使用の際の調節ができます。
  • 2対のグローブポートがあり、二人以上のオペレータが同時に作業できます。
  • 8 インチO.D. ポートには、両手利きの Hypalon® グローブがSS Oリングと共に付いています。
  • 透明の移送チャンバー(12 L × 11 インチ I.D.)、調節可能な真空ゲージ付き。
  • DesiSphere 乾燥キャニスターの入った一連のガス乾燥管があり、セルフシールで、容易に外れるので、内部雰囲気を乱すことなく乾燥トレインを取り替えることができます。
  • 2つの真空/圧力ポンプ付き、1つは移送チャンバーに、残りの一つは一連の乾燥管にあり、すばやいパージができます。
  • 照明制御付き蛍光システム。
  • セルフシールで、容易に外れるので、内部雰囲気を乱すことなく一連の乾燥管を取り替えることができます。
法的情報
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)