安全性情報
94968
Sigma-Aldrich
Polysucrose 40-fluorescein isothiocyanate conjugate
average mol wt 30,000-50,000
別名:
FITC-Polysucrose 40, Fluorescein isothiocyanate-Polysucrose 40 conjugate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
フォーム
powder
分子量
average mol wt 30,000-50,000
蛍光検出
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
アナリシスノート
degree of substitution 0.003-0.015
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94968-BULK:
94968-VAR:
94968-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties
FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran), etc.