安全性情報
94069
Sigma-Aldrich
Polysucrose 400-fluorescein isothiocyanate conjugate
average mol wt 300,000-450,000
別名:
FITC-Polysucrose 400, Fluorescein isothiocyanate-Polysucrose 400 conjugate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.32
フォーム
powder
品質水準
分子量
average mol wt 300,000-450,000
蛍光検出
λex 496 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
アナリシスノート
degree of substitution 0.003-0.015
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94069-1G:
94069-BULK:
94069-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties
FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran), etc.