Merck
Z558362
Sigma-Aldrich
Aldrich® SafetyBarb® NMRチューブクリーナー
joint: ST/NS 24/40
別名:
tube cleaners
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
SB.32
ジョイント
joint: ST/NS24/40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルアーコネクションの付いたインナーPTFE洗浄チューブが、洗浄中のNMRチューブの破損を防ぎます。取り外して十分な洗浄や交換ができます。SafetyBarb真空コネクション。長さ7インチおよび8インチの3 mm、5 mm、10 mm NMRチューブを洗浄できます。交換用SafetyBarbホースコネクタZ547786(直管)またはZ547883(曲管)をご注文ください。
使用方法:
1. インナーPTFEニードルをステンレススチール製ルアーフィッティングに接続します。
2. シリコーングリースを使って、インナーおよびアウターガラス洗浄機部品を組み立てます。
3. シリコーングリースを使って、チューブ洗浄機を24/40めすジョイント付きフラスコに取り付けます。
4. SafetyBarbホースコネクターをチューブ洗浄機に取り付けます。
5. 真空ソースとSafetyBarbホースコネクタを接続します。
6. PTFEニードルの上に、開口端を下に向けて、NMRチューブ1本を設置します。
7. 長いチューブに必要な洗浄溶媒を満たします。
8. 真空装置のスイッチを入れ、NMRチューブを洗浄します。
9. NMRチューブがきれいになるまで必要に応じて溶媒の充填を繰り返してください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)