ジョイント
joint: ST/NS29/32
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- チュ-ブの内部と外部を同時に洗浄
- チュ-ブの不測の破損を防ぐ特別のデザイン
- オプションの1,000 mLリザ-バ-フラスコ
- 高効率の溶媒噴流により洗浄力が改善され、溶媒使用量を低減
- 7または8インチ長、5 mm NMRチュ-ブ用
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック