詳細
本製品は多用途、両頭ポリプロピレン製ツールで、さまざまな化学物質や生物学的物質のすくい取り、掻き取り、すくい上げ、撹拌、採取、移動、処理、操作が可能です。
LevGo スパチュラは、世界中の民間企業、大学、臨床検査室、製薬研究所だけでなく、オーダーメイド薬を調製する薬剤師の方々にも広く使用されています。
LevGo スパチュラは、世界中の民間企業、大学、臨床検査室、製薬研究所だけでなく、オーダーメイド薬を調製する薬剤師の方々にも広く使用されています。
特徴および利点
- 使い捨てラボスパチュラの V ネックデザインは、LevGo, Inc. の商標です。
- 紛失や汚染の心配がなく、洗浄の必要もありません。
- ポリプロピレン 100% なのでオートクレーブ可能、希酸や希塩基に侵されません。
- ポリプロピレンは液体窒素で凍結した試料に暴露しても割れません。
- 中空コアは他社スパチュラよりもプラスチックの使用量が少なく、高温や低温の伝搬を最小限に抑えます。
- 米国と EU の食品接触材規制に適合するための SGS 試験済みです。
- 持続可能性– LevGo は 1 ケース販売するごとに 1 本の木を植樹しています。
法的情報
米国特許 8,709,362
LevGo is a registered trademark of LevGo Inc.
Look for the V at the neck is a trademark of LevGo Inc.
smartSpatula is a registered trademark of LevGo, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z560030-300EA | 4061833581124 |
Z560030-7500EA | 4061833581131 |