Merck
Z513466
Sigma-Aldrich
NMR チューブクリーナーシステム(5本用)
tube diam. 3 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
SB.32
チューブ直径
3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
7、8インチ長のNMRチューブを5本まで同時に洗浄できます。3本未満のチューブを洗浄する場合、NMRチューブキャップで穴をふさぐことができます。洗浄溶媒はPTFEチューブで外側容器から取り出すことができ、側面のリザーバを繰り返し充填する必要がありません。注:洗浄溶媒用のボトルは含まれていません。
  • 完全不活性で、洗浄溶媒はホウケイ酸ガラスとPTFEに触れます。
  • グリースが減少しますので、すり合わせ部を凍結させないでください。
  • トップのPTFEチューブホルダーにより真空密封
  • モジュラー部品は取り換え簡単
簡易使用:
1.
NMRチューブの下約25 mmにOリングをスライド
2. トップアダプターにNMRチューブ挿入
3. 5つのチューブ位置を必ずすべて使用(閉鎖状態)
4. 真空状態にしてOリングがすべてトップアダプターにあることを確認
5. 溶媒バルブを開けてチューブ洗浄
6. 溶媒バルブを90度回し、チューブを空気乾燥
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z513466-1EA4061833640654