Merck
Z555770
Ace reaction flask head
capacity 2,000-4,000 mL, center joint: ST/NS 45/50, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
別名:
flask lab, lab flask, reaction flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
glass
three-neck (in-line)
ジョイント
center joint: ST/NS45/50
side Joints: ST/NS24/40 (2)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 651228
キャパシティ
2,000-4,000 mL