Merck
Z511560
Sigma-Aldrich
Aldrich® cylindrical narrow-mouth Dewar flask
capacity 440 mL, aluminum, extended aluminum base
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
narrow-mouth
ジョイント
Joints neck (33)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
D
19.5 cm
デュワー内径
6.1 cm
キャパシティ
440 mL
ネック内径
3.3 cm
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)