Merck
Z107549
Sigma-Aldrich
Aldrich®浅型デュワーフラスコ
capacity 600 mL, hemispherical, depth 6 1/2 cm
別名:
Aldrich Dewar, Dewar Flask, Low Form Dewar Flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
ジョイント
Joints neck (140)
無菌性
non-sterile
特徴
fits flask 500 mL
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
内径
14 cm
キャパシティ
600 mL
Depth
6 1/2 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マグネティックスタ-ラ-での攪拌を必要とする低温反応用です。半球状または円筒形(セミフラット底)で、浅型のデザイン です。保護用の外部アルミニウム枠の付いたホウケイ酸ガラス製です。
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z107549-1EA4061837590085