Merck
Z225770
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dewar for High-efficiency Cold-Trap
L 325 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
L
325 mm
関連するカテゴリー
詳細
Order the cold-finger separately.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z225770-1EA4061832131887