物質
lead (Vikem vinyl coated)
無菌性
non-sterile
特徴
fits flask 1,000 ‑ 4,000 mL
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Bel-Art F18308-4000
重量
900 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
- Add to fluid handling setups already in place
- Accommodate wider vessels by pulling on end of rings to expand I.D.
- Rings fit neatly around the neck of filtering flasks with side-arm tubing connections
- Green in color
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)