Merck
Z420115
Sigma-Aldrich
Scienceware® Vikem®-coated C-shaped lead ring
fits flask, 500 ‑ 2,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
物質
lead (Vikem vinyl coated)
無菌性
non-sterile
特徴
fits flask 500 ‑ 2,000 mL
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Bel-Art F18308-2000
重量
680 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
  • Add to fluid handling setups already in place
  • Accommodate wider vessels by pulling on end of rings to expand I.D.
  • Rings fit neatly around the neck of filtering flasks with side-arm tubing connections
  • Green in color
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z420115-1EA4061832264448