Merck
HS8881A
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 125 to 500 mL, blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
blue
特徴
fits beaker size 125 to 500 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS8881A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Lead Ring is perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
特徴および利点
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)