物質
lead (coated)
無菌性
non-sterile
特徴
fits flask 250 ‑ 1,000 mL
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Bel-Art F18307-0010
リング内径
51 mm
リング外径
89 mm
重量
454 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
- Red in color for high visibility
- Fits over flask and seats against shoulder
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)