Merck
Z420026
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 80 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H14660-0080
ステムL
25 mm
ステム外径
18 mm
上部I.D.
80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
60°の角度を持つじょうごです。平行ステムによって粉体の架橋現象が最小化されます。121°C(250°F)で蒸気オートクレーブ可能。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)