包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14695-0000
L
69.9 mm
キャパシティ
90 mL
直径
76.2 mm
ステム外径
11.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z178195-6EA | 4061832257396 |