Merck
Z178225
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 720 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14698-0000
L
69.9 mm
キャパシティ
720 mL
直径
184.2 mm
ステム外径
25.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)