Key Documents
Z118516
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 142 mm, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14682-0000
ステムL
38 mm
ステム外径
152 mm
上部I.D.
142 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
60°の角度を持つじょうごです。平行ステムによって粉体の架橋現象が最小化されます。121°C(250°F)で蒸気オートクレーブ可能。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)