物質
white polyethylene
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H14716-0000
漏斗H × 外径
13 cm × 36 cm
ステムH × 外径
14 cm × 5.1 cm
詳細
Molded, 1/4 in. PE funnel provides a greater range of chemical resistance. Fits any 2 in. drum opening.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z189812-1EA | 4061832257532 |