おすすめの製品
L ×直径
105 mm × 45 mm
キャパシティ
~125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cylindrical style vessel has a 2 mm PTFE valve at the top, with a GL 18 threaded side port. The 32 mm threaded bottom valve assembly incorporates System 45™ technology. The coarse fritted disc is easily removed from the PTFE adapter for cleaning and/or replacement. PTFE top and bottom valves require 1/4-turn to open or close. Valve stems have a 1/4-28 internal thread in the stem which allows a variety of adapters to be used. For male 1/4-28 and male Luer adapters, see Cat. No. Z417416 and Z417424.
法的情報
System 45 is a trademark of John Babashak
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)