Merck
Z162299
Sigma-Aldrich
Aldrich® solid-phase peptide synthesis flask
capacity 1 L, center joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass
four-neck
round bottom
ジョイント
center joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
1 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3つの24/40サイドジョイントと、フラスコの容量によってサイズが異なるセンタージョイントがあります。粗いフリット(25~50 μm)とPTFE Rotaflo®二方コックにより、迅速な濾過や樹脂洗浄を行うことができます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)