詳細
3つの24/40サイドジョイントと、フラスコの容量によってサイズが異なるセンタージョイントがあります。粗いフリット(25~50 μm)とPTFE Rotaflo®二方コックにより、迅速な濾過や樹脂洗浄を行うことができます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z162280-1EA | 4061832133799 |